Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem-Gewebemühle
Beschreibung
Mit gezahntem PTFE-Stößel und graduiertem Röhrchen
- Radiale Verzahnungen auf dem unteren Teil der PTFE-Stößels transportieren das Homogenat in den zylindrischen Teil des Röhrchens
- Stößelschaft aus Edelstahl
- Eingeschmolzene Graduierungen im Glasröhrchen
- Röhrchen und Stößel sind auswechselbar
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 22 |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,23 in. |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 6mm |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1,01 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 30mL. |
| Produkttyp | Stößel und Messrohr |
| Graduierungen | 2 to 25 ml |
| Länge (angloamerikanisch) Stößel | 8,85 in. |
| Länge (metrisch) Stößel | 225mm |
| Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | 6,2 in. |
| Mehr anzeigen |