Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Phenol-Kappen mit Einlagen aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl
Beschreibung
- Günstige Kombination von Allzweckkappe und Futter
- Gute chemische Beständigkeit gegenüber milden Säuren, Laugen, Alkoholen, wässrigen Lösungen, Ölen und Lösungsmitteln
- Speziell formuliertes phenolisches Kappenmaterial
- Polyvinylbeschichteter Pulpboard-Liner
- Nicht autoklavierbar
- Nicht empfohlen für Kohlenwasserstoffe oder Bleichmittel
- Farbe: Schwarz
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Phenolharz |
| Anzahl pro Karton | 144 Kartons |
| Sterilität | Nicht steril |
| Halsausführung | 20-400 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
| Verschlussauskleidung | Zellstoff/Vinyl |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Produkttyp | Phenolkappe |