Learn More
DWK Life Sciences ShellVial mit N-51A Borosilikatglas mit einfachem Oberteil
Artikelnummer. p-311174
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
Packungsgröße:
144 Stück
Artikelnummer. 11853183
Marke: DWK Life Sciences 60965D1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit oder ohne Verschluss
  • TITESEAL™-Fläschchen
  • Glatte Oberteile
  • Kunststoffverschlüsse mit offenem Boden, lose
  • Hergestellt aus 51 Expansion Borosilikatglas
  • Erfüllt Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 4 ml
Höhe (angloamerikanisch) 1,77 in.
Modell Plane Oberseite
Volumen (angloamerikanisch) 1 dr.
Verschlussmaterial Kunststoff
Verschlusstyp Mit Titeseal™ Kunststoffstopfen mit offenem Boden, nicht befestigt
Höhe (metrisch) 45 mm
Menge 144 Packung