Learn More
Shamrock™ KIMDURA Durastick Etikett
Artikelnummer. 11862651
Click to view available options
Dimensions (LxW):
11mm
12 x 32 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11862651
Marke: Shamrock™ KDS5125
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Klebstofftyp Permanent
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Produkttyp Durastick Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryogene Anwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermodrucker
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Größe (metrisch) 12 x 32 mm
Dimensions (LxW) 12 x 32 mm