Learn More
Ansell Kimtech™ G3 EvT Prime™ Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 32178732 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
32178732 Mittel 1000 Stück
32178731 Extraklein 1000 Stück
32178736 Klein 1000 Stück
32178733 Groß 1000 Stück
32178734 Extragroß 1000 Stück
32178735 2XL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 32178732 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 62007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.28 €
    167.84 € / 1000 Stück
    Sparen 51.44 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
G3 EvT Prime™ Nitrilhandschuhe sind nicht-steril, puderfrei, beidhändig und verfügen über strukturierte Fingerspitzen.
  • Weißer Nitril-Reinraumhandschuh
  • Doppelt chloriert und doppelt verpackt
  • Rollrand
  • Amidfrei
  • Nicht aus Silikon gefertigt
  • Über das RightCycle™ Programm recycelbar
  • Für den Einsatz in folgenden Branchen: Luft- und Raumfahrt – Originalgerätefertigung, Medizintechnikherstellung, Halbleiterfertigung, Pharmazeutik/Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 3
Cleanroom Class Klasse 1 (ISO 3)
Accelerator Free Ja
AQL 1.5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Größe Mittel
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 mil
Dicke (metrisch) 0.12 mm
Menge 1000/Cs. (10 Kisten zu je 100)