Learn More
Ansell Kimtech™ G3 EvT Prime™ Nitrile Gloves
Artikelnummer. 32178736 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Packungsgröße:
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
32178736 Small 1000 Stück
32178731 X-Small 1000 Stück
32178732 Medium 1000 Stück
32178733 Large 1000 Stück
32178734 X-Large 1000 Stück
32178735 2X-Large 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 32178736 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 62006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.28 €
    167.84 € / 1000 Stück
    Sparen 51.44 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
G3 EvT Prime™ nitrile gloves are non-sterile, powder free, ambidextrous and feature textured fingertips.
  • Weißer Nitril-Reinraumhandschuh
  • Doppelt chloriert und doppelt verpackt
  • Rollrand
  • Amidfrei
  • Nicht aus Silikon gefertigt
  • Über das RightCycle™ Programm recycelbar
  • Für den Einsatz in folgenden Branchen: Luft- und Raumfahrt – Originalgerätefertigung, Medizintechnikherstellung, Halbleiterfertigung, Pharmazeutik/Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 3
Cleanroom Class Class 1 (ISO 3)
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Partially Textured
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Größe Small
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 mil
Dicke (metrisch) 0.12 mm
Menge 1000/Cs. (10 boxes of 100)