Learn More
Kimtech™ G3 Steril Sterling™ Nitrilhandschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17857045
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
300 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17857045 8 300 Paare
17817045 6 300 Paare
17827045 6,5 300 Paare
17847045 7 300 Paare
17837045 7,5 300 Paare
17897045 8,5 300 Paare
17877045 9 300 Paare
17867045 10 300 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17857045 Lieferant Kimtech™ Lieferanten-Nr. 11825
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinraumhandschuhe der Kategorie III mit PSA-Zertifizierung, geeignet für eine Reihe anspruchsvoller Anwendungen.
  • Speziell für die Handhabung entwickelt und aus sterilem Nitril gefertigt, führt dies zu einer verbesserten Kontaminationskontrolle, die eine Reihe strenger regulatorischer Anforderungen erfüllt.
  • Geeignet für die EU GMP ISO Sterile Reinräume der Klasse 5 Grad A oder höher und bieten eine bequeme Passform, die sich für das doppelte Anziehen eignet.
  • Doppelt getragen bieten sie ein ähnliches Tragegefühl und eine ähnliche Fingerfertigkeit wie ein einzelner Latexhandschuh, jedoch ohne das Risiko einer Latexallergie vom Typ 1.
  • Umweltfreundlich aufgrund ihrer reduzierten Dicke
  • Perlenbesetzte Bündchen ergänzen die Einweghandschuhe.’ Robustheit und einfaches Anziehen sowie eine strukturierte Oberfläche verbessern die taktile Kontrolle und Sensibilität.
  • Weisen einen hohen Reinheitsgrad von maximal 1200 Partikeln auf. > μ0,5 m/cm² und ein maximaler Endotoxingehalt von 20 Einheiten/Paar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der in britisches Recht umgesetzten und geänderten Verordnung 2016/425
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 1.5
Farbe Grau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Modell 11825-40
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm