Learn More
Ansell Kimtech™ G3 sterile weiße Nitrilhandschuhe
Description
- Innovative Partnerschaft: Kimtech™ Ihr Partner bei der Förderung des Fortschritts ist. Als Teil eines Vermächtnisses der Innovation und Partnerschaft mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft sind wir stolz, G3 Sterile White Nitrile Gloves anzubieten Kimtech™
- Zuverlässiger Schutz: Wenn Sie einen zuverlässigen Reinraumhandschuh benötigen, Kimtech™ sind G3 Sterile White Nitrile Gloves eine kluge Wahl
- Verbesserte Kontaminationskontrolle: Diese Handschuhe bieten einen verbesserten sterilen Reinraumschutz gegen eine Vielzahl von Schadstoffen, Chemikalien, Viren und zytotoxischen Medikamenten
- Antistatische Leistung: Mit einem AQL von 1,5 verfügen die antistatisch getesteten latex- und silikonfreien Handschuhe über eine strukturierte Oberfläche für besseren Griff und Empfindlichkeit und sind gleichzeitig zum doppelten Anziehen geeignet
- Zertifizierte Sterilität: Kimtech™ G3 Sterile White Nitrile Gloves sind auf ein Sterilitäts-Assurance-Level (SAL) von 10-6 validiert und erreichen eine Reinheit von maximal 950 Partikeln; 0,5 μm/cm2
- Niedrige Endotoxinsicherheit: Diese Handschuhe enthalten wenig Endotoxine und erfüllen die FDA-Richtlinien sowie USP die 800-Richtlinien
- Größenspezifische Passform: Diese handspezifischen Handschuhe sind in verschiedenen Größen erhältlich und sind sauberraumtauglich
- Prozesseffiziente Verpackung: Doppelte Verpackung in Polyethylenbeuteln sorgt dafür, dass Ihre Prozesse und Arbeitsabläufe effizient in ISO dreistöckigen Reinräumen und höher betrieben werden können, einschließlich Biotech, aseptischer Verarbeitung, parenteraler Arzneimittel und ophthalmologischer Herstellungsumgebung
- Nachhaltige Lösung: Diese Nitrilhandschuhe sind umweltbewusst und können über das RightCycle™ Programm von der Deponie umgeleitet werden
- Vertrauenswürdige Zuverlässigkeit: Kimtech™ Bietet den Schutz und die Sauberkeit, die Sie brauchen – zu einem erschwinglichen Preis
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005., ASTM D6978-05 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Ja |
| Cleanroom Class | Klasse 1 (ISO 3) |
| AQL | 1,5 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Finger Thickness (Metric) | 0,15 mm |
| Hand | Spezifisch |
| Show More |