Learn More
Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandschuhe, 30 cm, beidhändig, Dunkler Magenta
Artikelnummer. 17972881
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17972881 Klein 50 Stück
17992871 Extraklein 50 Stück
17962881 Mittel 50 Stück
17912881 Groß 50 Stück
17902881 Extragroß 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17972881 Lieferant Kimtech™ Lieferanten-Nr. 62101
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit erweitertem Spritzschutz gegen Chemikalien und Chemotherapeutika, Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandschuhe sind puderfrei, bestehen nicht aus Latex oder Silikon und haben eine längere Stulpe. Die perlenbesetzten Bündchen und die strukturierten Fingerspitzen ermöglichen eine hervorragende Handhabung bei nassen und trockenen Bedingungen.
  • Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandschuhe sind für die Wissenschaft entwickelt, speziell für Sie angefertigt und für den Einsatz in Laboren, in Anwendungen der Biowissenschaften und in nicht sterilen pharmazeutischen Produktionsumgebungen konzipiert.
  • Diese hochwertigen, beidhändig tragbaren, puderfreien Nitrilhandschuhe bieten nahtlosen Schutz, wann und wo immer er benötigt wird.
  • Die optimierte Nitrilformulierung (Acrylnitril-Butadien) bietet einen erweiterten Schutz vor Chemikalien- und Chemotherapiespritzern, ohne Kompromisse beim Tragekomfort einzugehen.
  • Perlenbesetzte Bündchen und strukturierte Fingerspitzen ermöglichen eine hervorragende Handhabung sowohl nasser als auch trockener Materialien.
  • Diese Handschuhe wurden unter strengen Bedingungen umfassend getestet und erfüllen den AQL-Wert von 0,65 für Wasserdichtigkeit, was zu einem geringen Risiko von Nadellöchern führt.
  • Puderfrei, nicht aus Latex oder Silikon hergestellt, Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandschuhe verfügen außerdem über eine verlängerte Stulpe für zusätzlichen Schutz des Handgelenks und sind so konzipiert, dass sie die Hände komfortabel und geschützt halten und gleichzeitig sicherstellen, dass Forschungsanwendungen kontaminationsfrei durchgeführt werden können.
  • Diese Handschuhe sind gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und der in britisches Recht umgesetzten und geänderten Fassung der Verordnung 2016/425 als PSA Kategorie III eingestuft und eignen sich ideal für den Einsatz bei Anwendungen mit höherem Risiko. Sie sind außerdem für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
  • Recycelbar durch The RightCycle™ Programm, sofern verfügbar.
Garantierte Konformität: - PSA Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der in britisches Recht umgesetzten und geänderten Verordnung 2016/425; - EN ISO 374-1 Typ B (JKOPT) Chemikalienspritzschutz; - EN 374-4 Beständigkeit gegen chemische Zersetzung; - EN ISO 374-5 Schutz vor Mikroorganismen und Viren; - ASTM D6978 Spritzschutz für Chemotherapie-Medikamente; - ISO 10993 Biokompatibilität; - Für Lebensmittelkontakt zugelassen
Kimberly-Clark Professional™ Persönliche Schutzausrüstung ist ausschließlich für den Einsatz am Arbeitsplatz bestimmt und muss in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -normen sowie allen dem jeweiligen Produkt beiliegenden Benutzerhinweisen, Warnhinweisen und Einschränkungen verwendet werden. Es ist wichtig, dass alle Anweisungen, Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt. Der Missbrauch von persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen. Für die korrekte Produktauswahl und -verwendung sollten sich Personen an einen ausreichend qualifizierten Ansprechpartner für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der in britisches Recht umgesetzten und geänderten Verordnung 2016/425
Accelerator Free Nein
Anwendungen Labor, Industrie
AQL 0.65
Farbe Purpur
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 7,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,3 mil
Dicke (metrisch) 0.11 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Länge (metrisch) 30 cm