Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Spendereimer für Poliertücher
Artikelnummer. 12784256 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
60 x 39 cm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
12784256 60 x 39 cm 6 Stück
1 options
Artikelnummer. 12784256
Marke: Kimberly-Clark™ 7213
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für trockene Polierprozesse. Der Kimberly-Clark™ Kimtech™ Eimer mit Poliertüchern enthält 300 leichte, weiße Tücher, die für die Oberflächenvorbereitung, Anwendungen vor/nach dem Lackieren und das Polieren von Glas geeignet sind.
  • Für den Einsatz in der Herstellung von Metall
  • 300 weiße Blätter auf einer Rolle, die aus einem speziell entwickelten Eimerspender ausgegeben werden
  • Abnehmbarer Deckel für bequemes Nachfüllen
  • Separater Mitteldeckel zur einfachen Ausgabe von Blättern und zur kontrollierten Verwendung.
  • Langlebiger Metallgriff und Kunststoffhandgriff
  • Ideal zum Wischen unterwegs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Poliertücher
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 60 x 39 cm
Länge (angloamerikanisch) 14.82 Zoll
Länge (metrisch) 60 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 39 cm
Aufnahmevermögen Wipes
Material Plastic
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lackanwendungen und zum Polieren von Glasoberflächen
Enthält 300 Spunlace, White Cloths
Sterilität Non-sterile