Learn More
Kimtech™ Kimtech A5 Sterile Überziehstiefel mit rutschfester Sohle
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
100 Paare
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. I gemäß (EU-)Verordnung 2016/425,- Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar,- Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar.
- Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten.
- Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Zertifizierungen
CE Marked, Category III, PPE
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Universal |
| Material | Polypropylen |
| Latex Free | Ja |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Elastisch |
| Sohlenart | Rutschfest |
| Verpackungsmenge | 100 Paar/Karton. |
| Verpackungsart | Dreifach Verpackt, Vakuumverpackt |
| Show More |
RightCycle