Learn More
Kimtech™ Kimtech A5 Sterile Reinraumbekleidung
Click to view available options
Größe:
Small
M
Groß
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
4XL
Packungsgröße:
25 Stück
Descrizione
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425; - zertifiziert nach Typ 5 und 6; - Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar; - Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
- Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
- Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 3 Extragroß |
| Material | Polypropylen SMS |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Tunnelförmig |
| Flaschenhalstyp | Kragen |
| Hood Type | Ohne Kapuze |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto