Learn More
Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Beidhändig tragbare Handschuhe
Artikelnummer. 11849620
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11849620 Extragroß -
11819620 Extraklein 50 Stück
11839610 Klein 50 Stück
11829620 Mittel 50 Stück
11839620 Groß 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11849620 Lieferant Kimtech™ Lieferanten-Nr. 97614
Menge Preis
1 30.60 € / 50 Stück
10 27.50 € / 50 Stück
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sind extralang sowie latex-, silikon- & puderfrei. Strukturierte Fingerspitzen & Manschetten mit Rollrand sorgen für Festigkeit & Empfindlichkeit, sind zudem für den Lebensmittelkontakt zugelassen.
Garantierte Konformität:
  • PSA der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425,
  • EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Chemikalienspritzschutz,
  • EN 374-4:2003 Beständigkeit gegen Zersetzung durch Chemikalien,
  • EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren
  • Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Branchenführende Handschuhe in Extralänge bieten unübertroffenen Schutz, Sauberkeit und Qualität.
  • Durch das Nitrilmaterial sind diese Handschuhe stärker und dünner als Latexhandschuhe und bieten einen besseren Schutz vor einer größeren Bandbreite an Chemikalien, einschließlich zytotoxischer Arzneimittel.
  • Die Handschuhe sind antistatisch geprüft, um den Träger und die Ausrüstung zu schützen, und sind beidhändig tragbar.
  • Texturierte Fingerspitzen verbessern den Griff und die taktile Empfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
  • Die gerollten Bündchen erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Reißrisiko und erhöhen die Haltbarkeit, wobei das Abrollen für ein einfacheres Anziehen und Ausziehen reduziert wird.
  • Enthalten kein Naturlatex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautreizungen für den Träger verringert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 14001, ISO 9001, Lebensmittelkontakt-zertifiziert, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Schutz vor Mikroorganismen, 0120, PSA der Kategorie III – CE-Komplex
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie, Labor
AQL 0.65
Farbe Purpur
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Extragroß
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0.14 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell 97614
Zugfestigkeit Nach der Alterung: 21, vor dem Altern: 21
Länge (angloamerikanisch) 11,81 in.
Länge (metrisch) 30 cm