Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Handschuhe, für Rechts- und Linkshänder geeignet
15.07 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
15.07 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
15.07 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
- Garantierte Konformität:
- PSA der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425,
- EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Chemikalienspritzschutz,
- EN 374-4:2003 Beständigkeit gegen Zersetzung durch Chemikalien,
- EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen- und Virenschutz
- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Branchenführende Handschuhe in Extralänge bieten unübertroffenen Schutz, Sauberkeit und Qualität.
- Durch das Nitrilmaterial sind diese Handschuhe stärker und dünner als Latexhandschuhe und bieten einen besseren Schutz vor einer größeren Bandbreite an Chemikalien, einschließlich zytotoxischer Arzneimittel.
- Handschuhe sind antistatisch getestet, um Träger und Ausrüstung zu schützen, und beidhändig tragbar.
- Texturierte Fingerspitzen verbessern den Griff und die taktile Empfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
- Die gerollten Bündchen erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Reißrisiko und erhöhen die Haltbarkeit, wobei das Abrollen für ein einfacheres Anziehen und Ausziehen reduziert wird.
- Enthalten kein Naturlatex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautreizungen für den Träger verringert wird.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001; zertifiziert für Lebensmittelkontakt; EN 374-1:2003; EN 374-2: 2003 Schutz vor Mikroorganismen; 0120; PSA-Kategorie III – CE-Komplex |
Farbe | Violett |
Einwegprodukt | Single-use |
Oberflächenbehandlung außen | Texturierte Fingerspitzen |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | XS |
Sterilität | Unsteril |