Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Wettask™ Reinigungstücher für Lösungsmittel 7757
Artikelnummer. 17132242
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30.4 x 15,2 cm
Packungsgröße:
6 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17132242 30.4 x 15,2 cm 6 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17132242 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 7757
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hygienische Reinigungstücher, mit dem Wettask™ Ein Spender für Wischtücher, ein Eimer und das von Ihnen gewählte Desinfektionsmittel helfen, die Kosten zu kontrollieren und die Sicherheit in stark frequentierten Gesundheitseinrichtungen zu verbessern. Menge: 6 Rollen à 140 weiße Tücher (insgesamt 840).
  • Jede Nachfüllrolle enthält 140 weiße, trockene Tücher, die zur Tränkung mit einem Desinfektionsmittel oder einer Reinigungslösung Ihrer Wahl bereit sind.
  • Ideal zur Infektionskontrolle in stark frequentierten Gesundheitseinrichtungen
  • Entwickelt für die Verwendung mit dem Wettask™ Wischtuchrollen-Spenderbehälter (Produktcode 7919), ein nachfüllbares, luftdichtes Wischtuchsystem zur Verwendung dieser Reinigungstücher mit dem von Ihnen gewählten Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel.
  • Der selbstschließende Deckel verhindert das Austrocknen der Reinigungstücher und den damit verbundenen Verlust ihrer Desinfektionswirkung, trägt zur Kostenkontrolle bei Desinfektionsmitteln bei und erhöht die Sicherheit durch die Reduzierung von Verschüttungen.
  • Hygienische Trockentücher, resistent gegen Schimmel und Bakterien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Spezialwischtücher
Länge (angloamerikanisch) 10,23 in.
Länge (metrisch) 15,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,23 in.
Breite (metrisch) 12,7 cm
Material Synthetische Fasern
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 30.4 x 15,2 cm
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Infektionskontrolle in stark frequentierten Gesundheitsumgebungen
Zur Verwendung mit (Geräte) WetTask™ Rollenwischer-Spendereimer (7918 und 7919)