Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Wettask™ DS Reinigungstücher für Lösungsmittel 7752, 12 Rollen à 55 Tücher und 1 Dose
Beschreibung
- Jede Nachfüllrolle enthält 55 weiße, trockene Tücher, die zur Tränkung mit dem von Ihnen gewählten Desinfektionsmittel bereit sind und in dem mitgelieferten Behälter verwendet werden können.
- Perfekt für die Infektionskontrolle in stark frequentierten Gesundheitsumgebungen
- Der wiederbefüllbare, luftdichte Behälter hilft, die Kosten zu kontrollieren und die Sicherheit durch die Reduzierung von Verschüttungen zu verbessern.
- Industrielle Einweg-Reinigungstücher, ideal zum Reinigen und Desinfizieren ohne Sprays
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Industrielles Wischtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,055 in. |
| Länge (metrisch) | 48 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,055 in. |
| Breite (metrisch) | 23.9 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsmenge | 55 x 12 Rollen (insgesamt 60) |
| Sterilität | Unsteril |