Learn More
Kimtech™ Kimtech™ WetTask™ ESD-Rollenwischer-Spendereimer
Artikelnummer. 17978992 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Mounting:
Freistehend
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mounting Packungsgröße
17978992 Freistehend 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17978992 Lieferant Kimtech™ Lieferanten-Nr. 7918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.00 €
    250.41 € / 4 Stück
    Sparen 318.59 €
    55% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kimtech™ WetTask™ ESD-sicheres Feuchttuchspendersystem zur Verwendung mit vorgetränkten Wischtuchrollen in ESD-sensiblen Bereichen. Keinath ist für den Einsatz in ESD-sensiblen Umgebungen zertifiziert. TÜV-Zulassung für den Einsatz in industriellen Prozessen der Explosionszone EX-Zone 1, Gruppe IIB, nur bei Verwendung mit Kimtech™ Feuchttücher.
Bestimmte kritische Umgebungen erfordern sehr spezielle Wischprodukte und Dosiersysteme. Vor diesem Hintergrund wurden Fachwissen und Wischtechnologie eingesetzt, um die Kimtech™ Wettask™ ESD-sicheres Spendersystem für Feuchttücher, das zur Verbesserung der Sicherheit, Maximierung der Effizienz und Produktivität beiträgt und gleichzeitig die Kosten für Wischtücher und Lösungsmittel reduziert. Der Kimtech™ Wettask™ Das ESD-sichere Feuchttuchspendersystem ist führend im Schutz von Prozessen in ESD-empfindlichen und explosionsgefährdeten Bereichen. Bereitstellung eines garantiert sicheren Feuchtwischsystems zum Schutz ESD-empfindlicher Prozesse. Das System ist von Keinath für den Einsatz in ESD-sensiblen Umgebungen zertifiziert und vom TÜV nur in Verbindung mit der Verwendung in industriellen Prozessen der Explosionszone 1, Gruppe IIB, zugelassen. Kimtech™ Feuchttücher. Ein luftdichtes Wischsystem mit abnehmbarem Deckel zum bequemen Nachfüllen und separatem Mittelzuführungsdeckel zur einfachen Entnahme der Tücher zur Kontrolle des Verbrauchs. Es ist für den Einsatz mit vorgetränkten Wischrollen in ESD-sensiblen und explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert, in denen nicht geerdete Feuchtwischlösungen zu Beschädigungen von Bauteilen und Explosionsgefahr führen können. Das vollständig integrierte Feuchtwischsystem ermöglicht die Auswahl des richtigen Trägermaterials und Lösungsmittels für spezifische Prozesse. Das erste ESD-sichere Feuchtwischsystem, das auch für den Einsatz mit hochriskanten Lösungsmitteln geeignet ist. Der Eimer verfügt über einen robusten Griff und eine Handauflage, eine Transportsicherung, die eine Vorbereitung außerhalb des Betriebsgeländes ermöglicht, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz innerhalb der Anlage zu verbessern; elektrostatische Erdung über zwei Befestigungsbereiche für Erdungsgeräte, falls erforderlich; eine Auswahl an Einsätzen für einfacheres Dosieren und ein visuelles Managementsystem zur Inhaltsidentifizierung. Entwickelt, um das Risikomanagement in der Herstellung und Montage elektronischer Bauteile, in der Luft- und Raumfahrt, in der industriellen Fertigung und in der Automobilindustrie zu unterstützen. Spendergröße: 23,5 cm (L) x 22 cm (B) x 23,5 cm (T). Der Spender kann mit allen verwendet werden Kimtech™ Wettask™ Feuchttücher (61930, 38665, 38667, 7762, 7764, 7767, 7769).
  • 4 x Kimtech™ Wettask™ ESD-Rollenwischer-Spendereimer - 5 Liter.
  • Das erste ESD-sichere, geschlossene Feuchtwischsystem, das von Keinath für den Einsatz in ESD-sensiblen Bereichen zertifiziert und vom TÜV für industrielle Prozesse der Explosionszone 1, Gruppe IIB, nur bei Verwendung mit Kimtech™ Feuchttücher.
  • Reduziert den Lösungsmittelverbrauch um 20 % und verringert Lösungsmittelabfälle sowie VOC-Emissionen erheblich.
  • Das vollständig integrierte Feuchtwischsystem ermöglicht die Auswahl des richtigen Trägerpapiers und Lösungsmittels für spezifische Prozesse.
  • Kompatibel mit: 61930, 38665, 38667, 7762, 7764, 7767, 7769.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Scheibenwischerspender mit Mittelzuführung
Farbe Schwarz
Tiefe (angloamerikanisch) 9,25 in.
Tiefe (metrisch) 23.5 cm
Länge (angloamerikanisch) 9,25 in.
Länge (metrisch) 23.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,9 in.
Breite (metrisch) 22.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 13 in.
Höhe (metrisch) 33 cm
Aufnahmevermögen Behälter für Feuchttücher
Material Kunststoff
Mounting Freistehend
No. of Compartments 1
Product Style Oben offen
Kapazität (angloamerikanisch) 4 x 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 4 x 5 L
Format Rolle
Enthält Spenderbehälter