Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Wettask™ Systemreinigungstücher für Lösungsmittel 6101, 6 Nachfüllpackungen à 60 Stück
Artikelnummer. 30158580
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
60 x 6 Nachfüllpackungen (insgesamt 360)
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
30158580 60 x 6 Nachfüllpackungen (insgesamt 360) 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158580 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 6101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnell absorbierende, stark reinigende Tücher, mit der Wettask™ Ein Spenderbehälter für Wischtücher und das von Ihnen gewählte Lösungsmittel, Chemikalie oder Reinigungsmittel ist ideal für stark frequentierte Industrieumgebungen. 6 Nachfüllpackungen à 60 Blatt, weiß (insgesamt 360 Blatt).
  • Jede Nachfüllpackung enthält eine Wischtuchrolle mit 60 weißen Tüchern für Lösungsmittel.
  • Fortschrittlich Hydroknit™ Die Technologie gewährleistet, dass die Wischer stark und schnell absorbierend sind.
  • Entwickelt für die Verwendung mit dem Wettask™ Rollenwischer-Spendereimer, ein nachfüllbares, luftdichtes Wischsystem zur Verwendung dieser Reinigungstücher mit Ihrem gewählten Lösungsmittel, Ihrer Chemikalie oder Ihrem Reinigungsmittel.
  • Der einzigartige, selbstschließende Deckel verringert die Belastung der Arbeiter mit schädlichen VOCs, indem er das System stets geschlossen hält und so die Sicherheit durch die Verringerung von Verschüttungen verbessert.
  • Diese Wischrolle eignet sich perfekt für industrielle Umgebungen und ist ideal dort, wo Hygiene und Sicherheit von zentraler Bedeutung sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Industrielles Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 12,59 in.
Länge (metrisch) 48 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,59 in.
Breite (metrisch) 32 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 60 x 6 Nachfüllpackungen (insgesamt 360)