missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIN1408, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490448 5 mg -
16457766 100 mg 100 Milligramm
16437988 10 mg 10 Milligramm
16403917 50 mg 50 Milligramm
16401909 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16490448 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19961

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress KIN1408 is an agonist of the RIG-1-like receptor (RLR) pathway and exhibits a broad-spectrum antiviral activity. KIN1408 exhibits activity against HCV, influenza A, dengue virus 2, Ebola, Nipah, and Lassa viruses.

KIN1408 is an agonist of the RIG-1-like receptor (RLR) pathway and exhibits a broad-spectrum antiviral activity. KIN1408 exhibits activity against HCV, influenza A, dengue virus 2, Ebola, Nipah, and Lassa viruses.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material KIN1408
Physikalische Form Solid
CAS 1903800-11-2
Farbe Light Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H19F2N3O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 39 mg/mL (81.33 mM)
SMILES COC1=CC=C(SC(NC(C2=CC=C(OC(F)F)C=C2)C3=C(O)C(N=CC=C4)=C4C=C3)=N5)C5=C1
Molekulargewicht (g/mol) 479.5
Formelmasse 479.5
Reinheit (%) 98.78%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.