Learn More
Thermo Scientific™ Kinase Tracer 178, 25 μM
Artikelnummer. 10340074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10340074 25 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10340074 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PV5593
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Im LanthaScreen™ Eu-Kinase-Bindungsassay wird die Bindung eines Alexa Fluor™ Konjugats oder einer Markierungssubstanz, wie der Kinase-Markierungssubstanz 178, an eine Kinase durch Zugabe eines Eu-markierten Anti-Tag-Antikörpers nachgewiesen.
Im LanthaScreen™ Eu-Kinase-Bindungsassay wird die Bindung eines Alexa Fluor™ Konjugats oder einer „Markierungssubstanz“, wie der Kinase-Markierungssubstanz 178, an eine Kinase durch Zugabe eines Eu-markierten Anti-Tag-Antikörpers nachgewiesen. Die Bindung des Markierungssubstanz & Antikörper an die Kinase führt zu einem hohen Grad an FRET, während der Austausch der Markierungssubstanz mit einem Kinase-Inhibitor zu einem Verlust von FRET führt. Im Gegensatz zu vielen Kinase-Aktivitäts-Assays ist dieser Assay ein einfacher Mischen-und-Ablesen-Assay ohne Entwicklungsschritte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ziel Kinasen (mehrere)
Zur Verwendung mit (Anwendung) TR-FRET
Assay Kinase-Bindungsassay
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Assay-Eingabe Biochemische Bindung/kinetisch
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor 647
Produkttyp Kinase-Markierungssubstanz
Menge 25 μl
Format 384-Well-Platte
Anzeigewert Kinetik
Versandbedingung Trockeneis
Zieleintrag PTK6, DDR2, BMPR1A, RAF1 (cRAF) Y340D Y341D, ACVR1B, WNK2, TEC, DDR1, EPHB4, ERBB4, KIT V654A, TGFBR1, NLK, TGFBR2, EPHB3, BRAF V599E, BRAF, ACVR2B, ACVR2A
Produktlinie LanthaScreen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät