Learn More
Phenomenex™ Kinetex™ 5 μm EVO C18 100 Å, LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed
Beschreibung
- High pH Stable Core-Shell
- Compatible with All Analytical HPLC/UHPLC Systems
- 100% Aqueous Mobile Phases Stable
- pH Stable 1-12
- USP: L1
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 21.2 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 to 12 |
| Porengröße | 100 Å |
| Kohlenstoffbeladung | 11% |
| Material | Silica |
| Verfahren | HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS |
| Produkttyp | HPLC Column |