Learn More
Lonza™ Kinetic-QCL kinetischer chromogener LAL-Assay, Großpackung
Artikelnummer. 11600251
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Kinetic-QCL Bulk Kinetischer chromogener LAL-Assay
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
11600251 Kinetic-QCL Bulk Kinetischer chromogener LAL-Assay 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11600251 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. K50643
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Konfiguration des KQCL™ Kinetic Chromogenic LAL Endotoxin Detection Assay.
Diese Bulk-Kit-Konfiguration enthält kein Endotoxin und erfordert, dass E50-643L separat bestellt wird. Es ist möglich, bestimmte Chargen zu testen, um größere Produktreserven herzustellen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter. Der Kinetic-QCL™ kinetische chromogene LAL-Assay ist ein quantitativer, kinetischer Test zur Detektion von gramnegativen bakteriellen Endotoxinen. Eine Probe wird mit dem rekonstituierten LAL-Reagenz in einer 96-Well-Platte gemischt und in einen Inkubationsplattenleser gelegt, der die Absorption bei 405 nm misst. Die Reaktion wird automatisch über die Zeit überwacht, um eine gelbe Farbe zu erkennen.
Bei Anwesenheit von Endotoxin beginnt das Lysat mit der Spaltung des chromogenen Substrats, wodurch die Lösung gelb wird. Die für den Farbumschlag erforderliche Zeit ist umgekehrt proportional zur Menge des vorhandenen Endotoxins. Die Konzentration unbekannter Proben kann dann anhand einer Standardkurve berechnet werden. Die chromogene Natur des Kinetic-QCL™ kinetischen chromogenen LAL-Tests macht ihn zur geeignetsten Wahl für die Tests von Kleinvolumen-Parenteralen, Impfstoffen, Antibiotika und biologischen Substanzen. Der Kinetic-QCL™ Assay ist weniger von inhibitorischen Produkten betroffen, die den Gerinnungsmechanismus bei turbidimetrischen und Gel-Gerinnungstests stören können. Mit einem Empfindlichkeitsbereich von 0,005 EU/ml - 50,0 EU/ml ist der Kinetic-QCL™ kinetische chromogene LAL-Assay der empfindlichste der LAL-Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gesamte Assay-Zeit ∼ 1 hr
Produkttyp Kinetic-QCL Bulk Kinetischer chromogener LAL-Assay