Learn More
Lonza™ Kinetic-QCL™ Chromogenes LAL – Assay-Kit
Artikelnummer. 11600111
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
192 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11600111 192 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11600111 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. 50650U
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nachweis von gramnegativem bakteriellem Endotoxin. Lonza Kinetic-QCL™ Chromogenes LAL-Assay-Kit ist bei LAL-Assays am empfindlichsten.
  • Probe mit rekonstituiertem LAL-Reagenz in 96-Mikrotiterplatte gemischt und in Inkubationsplattenleser eingesetzt
  • Absorption bei 405 nm
  • Die Reaktion wird im Zeitverlauf auf das Auftreten gelber Farben überwacht
  • Bei Anwesenheit von Endotoxin beginnt das Lysat mit der Spaltung des chromogenen Substrats, wodurch die Lösung gelb wird.
  • Analysenzertifikat liegt vor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 192 Tests
Empfindlichkeit 0.005 EU/ml bis 50.0 EU/ml
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Produkttyp Kinetic-QCL™ Chromogenes LAL – Assay-Kit