Learn More
Kinetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Kinetin wirkt als Pflanzenwachstumsbeschleuniger, Auxin, Pflanzenwachstumsregulator, Promotor der Pflanzenzellteilung. Es wirkt auch als Zellteilungsfaktor, der in verschiedenen Pflanzenteilen und in Hefe vorkommt. Ein Wachstumsregulator für Pflanzen. Steigert das Wachstum mikrobieller Kulturen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (<1 mg/ml) bei 25 °C, Essigsäure (49.00-51.00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) bei 25 °C, Ethanol (<1 mg/ml) bei 25 °C, 0.1 N Natriumhydroxid (1 % w/v), Methanol (leicht) und verdünnte wässrige Salzsäure oder Natriumhydroxid (frei).
Hinweise
Vor Wärme schützen. Bei -20 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Kinetin wirkt als Pflanzenwachstumsbeschleuniger, Auxin, Pflanzenwachstumsregulator, Promotor der Pflanzenzellteilung. Es wirkt auch als Zellteilungsfaktor, der in verschiedenen Pflanzenteilen und in Hefe vorkommt. Ein Wachstumsregulator für Pflanzen. Steigert das Wachstum mikrobieller Kulturen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (<1 mg/ml) bei 25 °C, Essigsäure (49.00-51.00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) bei 25 °C, Ethanol (<1 mg/ml) bei 25 °C, 0.1 N Natriumhydroxid (1 % w/v), Methanol (leicht) und verdünnte wässrige Salzsäure oder Natriumhydroxid (frei).
Hinweise
Vor Wärme schützen. Bei -20 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kinetin |
| Schmelzpunkt | ∼270°C (decomposition) |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 21703 |
| Merck Index | 14,5311 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (<1mg/ml) at 25°C,Acetic acid (49.00-51.00mg/ml),DMSO (43mg/ml) at 25°C,ethanol (<1mg/ml) at 25°C,0.1 N Sodium hydroxide (1% w/v),methanol (slightly),and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely). |
| Formelmasse | 215.22 |
| Reinheit (%) | 99% |