Learn More
Kinetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484724 25 g 25 Gramm
11464724 1 g 1 Gramm
11474724 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484724 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13720.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215.216 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Kinetin wirkt als Pflanzenwachstumsbeschleuniger, Auxin, Pflanzenwachstumsregulator, Promotor der Pflanzenzellteilung. Es wirkt auch als Zellteilungsfaktor, der in verschiedenen Pflanzenteilen und in Hefe vorkommt. Ein Wachstumsregulator für Pflanzen. Steigert das Wachstum mikrobieller Kulturen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (<1 mg/ml) bei 25 °C, Essigsäure (49.00-51.00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) bei 25 °C, Ethanol (<1 mg/ml) bei 25 °C, 0.1 N Natriumhydroxid (1 % w/v), Methanol (leicht) und verdünnte wässrige Salzsäure oder Natriumhydroxid (frei).
Hinweise
Vor Wärme schützen. Bei -20 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 525-79-1
Summenformel C10H9N5O
Molekulargewicht (g/mol) 215.216
MDL-Nummer MFCD00075757
InChI-Schlüssel QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
PubChem CID 3830
ChEBI CHEBI:27407
IUPAC-Name N-(Furan-2-ylmethyl)-7H-purin-6-amin
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kinetin
Schmelzpunkt ∼270°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 21703
Merck Index 14,5311
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (<1mg/ml) at 25°C,Acetic acid (49.00-51.00mg/ml),DMSO (43mg/ml) at 25°C,ethanol (<1mg/ml) at 25°C,0.1 N Sodium hydroxide (1% w/v),methanol (slightly),and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely).
Formelmasse 215.22
Reinheit (%) 99%