Learn More
Kinetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021401
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11464724
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13720.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215.216 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Kinetin wirkt als Pflanzenwachstumsbeschleuniger, Auxin, Pflanzenwachstumsregulator, Promotor der Pflanzenzellteilung. Es wirkt auch als Zellteilungsfaktor, der in verschiedenen Pflanzenteilen und in Hefe vorkommt. Ein Wachstumsregulator für Pflanzen. Steigert das Wachstum mikrobieller Kulturen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (<1 mg/ml) bei 25 °C, Essigsäure (49.00-51.00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) bei 25 °C, Ethanol (<1 mg/ml) bei 25 °C, 0.1 N Natriumhydroxid (1 % w/v), Methanol (leicht) und verdünnte wässrige Salzsäure oder Natriumhydroxid (frei).
Hinweise
Vor Wärme schützen. Bei -20 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 525-79-1
Summenformel C10H9N5O
Molekulargewicht (g/mol) 215.216
MDL-Nummer MFCD00075757
InChI-Schlüssel QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
PubChem CID 3830
ChEBI CHEBI:27407
IUPAC-Name N-(Furan-2-ylmethyl)-7H-purin-6-amin
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Specifications
Chemischer Name oder Material Kinetin
Schmelzpunkt ∽270°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 1 g
Beilstein 21703
Merck Index 14,5311
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (<1mg/ml) at 25°C,Acetic acid (49.00-51.00mg/ml),DMSO (43mg/ml) at 25°C,ethanol (<1mg/ml) at 25°C,0.1 N Sodium hydroxide (1% w/v),methanol (slightly),and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely).
Formelmasse 215.22
Reinheit (%) 99%