Learn More
Kinetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10698381 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10698381 1 g Glasflasche 1 Gramm
10771901 5 g Glasflasche 5 Gramm
11996811 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Product Code. 10698381
Brand: Thermo Scientific Acros 226500010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 525-79-1
Summenformel C10H9N5O
Molekulargewicht (g/mol) 215.21
InChI-Schlüssel QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
PubChem CID 3830
ChEBI CHEBI:27407
IUPAC-Name N-(Furan-2-ylmethyl)-7H-purin-6-amin
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Specifications
Chemischer Name oder Material Kinetin
Schmelzpunkt 269.0°C to 271.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 26,IV,3586
Merck Index 15,5359
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in dilute aquous hcl or naoh,slightly soluble in methanol and ethanol
Formelmasse 215.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Kinetin
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.