Learn More
Kinetin, TRC
Artikelnummer. 30137931
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137931 1 g 1 Gramm
17901855 100 mg 100 Milligramm
17973275 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137931 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK5700051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 525-79-1
Summenformel C10 H9 N5 O
Molekulargewicht (g/mol) 215.21
Synonym 6-Furfurylaminopurine, 9H-Purin-6-amine, N-(2-furanylmethyl)- (ACI), 1H-Purin-6-amine, N-(2-furanylmethyl)- (9CI), Adenine, N-furfuryl- (7CI, 8CI), Adenine, N6-furfuryl- (6CI), N-(2-Furanylmethyl)-9H-purin-6-amine (ACI), 2-Furanmethanamine, N-1H-purin-6-yl-, 6-(Furfurylamino)purine, 6-Furfuryladenine, FAP, Kinetin, Kinetin (plant hormone), KT, MB 905, MeSH ID: D007701, N-Furfuryladenine, N6-(Furfurylamino)purine, N6-Furfuryladenine, NSC 23119
IUPAC-Name N-(Furan-2-ylmethyl)-9H-Purin-6-Amin
SMILES C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3occc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kinetin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
Formelmasse 215.0807
Reinheit (%) >95%