Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Plastic Consumables for SARS-CoV-2 Testing
Artikelnummer. 16694342 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KingFisher Duo Prime, Flex, Apex und Presto
KingFisher Flex und Presto
KingFisher Flex 96
Menge:
100 St./Packung
50/Packung
Enthält:
KF 96 DW-Platte, V-Boden
King Fisher DW 96 Spitzenkamm
Spitzenkammzuführplatte
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Menge Enthält unitSize
16694342 KingFisher Duo Prime, Flex, Apex und Presto 50/Packung KF 96 DW-Platte, V-Boden 50 Stück
16614352 KingFisher Flex und Presto 100 St./Packung King Fisher DW 96 Spitzenkamm 100 Stück
17153249 KingFisher Flex und Presto 100 St./Packung King Fisher DW 96 Spitzenkamm 100 Stück
17102959 KingFisher Flex 96 50/Packung Spitzenkammzuführplatte 50 Stück
4 options
Artikelnummer. 16694342
Marke: Thermo Scientific™ A48305
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verbrauchsmaterialien, die für eine ordnungsgemäße Passform und Kompatibilität ausgelegt sind, um eine ordnungsgemäße Leistung des KingFisher Systems zu gewährleisten
Diese KingFisher-kompatiblen Kunststoff-Verbrauchsmaterialien werden speziell für Labore angeboten, die COVID-19-Tests mit dem MagMAX Viral/Pathogen Nukleinsäure-Aufreinigungskit und dem TaqPath COVID-19 Combo Kit durchführen.
Optimieren Sie die Leistung durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher™ Systeme, die speziell für COVID-19-Testgeräte entwickelt wurden. KingFisher Geräte nutzen Einweg-Kunststoffe aus Polypropylen. Die Kunststoffe – Spitzenkämme und Mikrotiterplatten – eignen sich aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal zur Magnetpartikel-Aufreinigung. Ihr spezielles Design ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung magnetischer Beads. Speziell getestet mit dem Combo-Kit TaqPath COVID-19 und dem MagMAX™ Viral/Pathogen Nukleinsäure-Isolionskit.
Für TaqPath COVID-19-Tests mit MagMAX viraler/pathogener Nukleinsäure-Isolierung Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 96-Deep-Well-Platte
Fassungsvermögen 96 Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher Duo Prime, Flex, Apex und Presto
Enthält KF 96 DW-Platte, V-Boden
Menge 50/Packung
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.