Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Plastic Consumables for SARS-CoV-2 Testing
Artikelnummer. 17153249 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KingFisher Duo Prime, Flex, Apex und Presto
KingFisher Flex und Presto
KingFisher Flex 96
Menge:
100 St./Packung
50/Packung
Enthält:
KF 96 DW-Platte, V-Boden
King Fisher DW 96 Spitzenkamm
Spitzenkammzuführplatte
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17153249
Marke: Thermo Scientific™ A48438
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verbrauchsmaterialien, die für eine ordnungsgemäße Passform und Kompatibilität ausgelegt sind, um eine ordnungsgemäße Leistung des KingFisher Systems zu gewährleisten
Diese KingFisher-kompatiblen Kunststoff-Verbrauchsmaterialien werden speziell für Labore angeboten, die COVID-19-Tests mit dem MagMAX Viral/Pathogen Nukleinsäure-Aufreinigungskit und dem TaqPath COVID-19 Combo Kit durchführen.
Optimieren Sie die Leistung durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher™ Systeme, die speziell für COVID-19-Testgeräte entwickelt wurden. KingFisher Geräte nutzen Einweg-Kunststoffe aus Polypropylen. Die Kunststoffe – Spitzenkämme und Mikrotiterplatten – eignen sich aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal zur Magnetpartikel-Aufreinigung. Ihr spezielles Design ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung magnetischer Beads. Speziell getestet mit dem Combo-Kit – TaqPath COVID-19 und dem MagMAX™ Viral/Pathogen Nukleinsäure-Isolionskit.
Für TaqPath COVID-19-Tests mit MagMAX viraler/pathogener Nukleinsäure-Isolierung Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 96-Well-Platte
Fassungsvermögen 96 Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher Flex und Presto
Enthält King Fisher DW 96 Spitzenkamm
Menge 100 St./Packung
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.