Learn More
Kininogen 1 Antibody (KNG1/7422), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 484.00 €
Spezifikation
Antigen Kininogen 1
Klon KNG1/7422
Konzentration 0.2 mg/ml
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30300767
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NBP3-44613-20ug
20 μg
256.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30292190
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NBP3-44613-100ug
100 μg
484.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Kininogen 1 Monoclonal antibody specifically detects Kininogen 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
Kininogen 1
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, BK, bradykinin, Fitzgerald factor, High molecular weight kininogen, HMWK, kininogen-1, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
Recombinant fragment (around aa1-200) of human Kininogen 1 protein (Uniprot: P01042). Exact sequence is proprietary.
Primary
Store at 4⪚C.
KNG1/7422
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Apoptosis, Immunology
10 mM PBS with 0.05% BSA
3827
IgG1 κ
Protein G purified