missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kininogen 1 Mouse anti-Human, Clone: 10E8D11, Proteintech

Artikelnummer. 16837715 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16837715 20 μL 20 Mikroliter
16827715 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16837715

Marke: Proteintech 661231IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

This gene uses alternative splicing to generate two different proteins- high molecular weight kininogen (HMWK) and low molecular weight kininogen (LMWK). HMWK is essential for blood coagulation and assembly of the kallikrein-kinin system. Also, bradykinin, a peptide causing numerous physiological effects, is released from HMWK. In contrast to HMWK, LMWK is not involved in blood coagulation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Spezifikation

Antigen Kininogen 1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 10E8D11
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen KNG1
Gen-Zugriffsnummer P01042
Gen-Alias BDK, Fitzgerald factor, HMWK, Ile Ser Bradykinin Bradykinin, Kallidin I Lysyl bradykinin, kininogen 1, KNG, KNG1
Gensymbole KNG1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Kininogen 1 Fusion Protein Ag19233
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3827
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.