Learn More
Lenz Laborglasintrumente Köpfe für Kipp Spender
Artikelnummer. 10727791
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10727791 50 ml 1 Stück
10048640 5 ml 1 Stück
10221741 1 ml 1 Stück
10683371 100 ml 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10727791
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05476128
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Spenderköpfe für Kipp Spender
  • Mit Konus NS 29/32
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung NS 29/32