Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kippautomaten
Artikelnummer. 11536914
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11536914 3 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11536914 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05476007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.00 €
    52.66 € / 1 Stück
    Sparen 20.34 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Spenderkopf mit Flasche (1 l)
  • Vollständig
  • Schliffverbindung:NS 29/32
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 ml
Enthält Flasche 1 l
Material Glas
Standard-Konusverbindung NS 29/32