missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR2DS2 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18202947 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18202947 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18202947 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP282102F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

KIR2DS2 Polyclonal antibody specifically detects KIR2DS2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KIR2DS2
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias 183ActI, CD158b, CD158J, cl-49, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, short cytoplasmic tail, 2, NKAT5, p58 KIR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KIR2DS2 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human KIR2DS2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of KIR2DS2. Amino Acid Squence: EPAGNRTVNSEDSDEQDH
Reinigungsverfahren Peptide Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100132285
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.