Learn More
KIR3DL2/CD158k Antibody (539304), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB2878D
533.80 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
KIR3DL2/CD158k Monoclonal antibody specifically detects KIR3DL2/CD158k in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| KIR3DL2/CD158k | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 539304 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| killer cell immunoglobulin-like receptor 3DL2, CD158K, killer cell immunoglobulin-like receptor, three domains, long cytoplasmic tail, 2, NKAT4, NKAT-4, NKAT4B, p140 | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR3DL2/CD158k, Accession # P43630 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 3812 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |