missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR3DS1/CD158e2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-7201446 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18321056 20 μL 20 Mikroliter
18343367 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18321056 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP30381320UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

KIR3DS1/CD158e2 Polyclonal specifically detects KIR3DS1/CD158e2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KIR3DS1/CD158e2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-340 of human KIR3DS1/CD158e2 (NP_001077008.1).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3813
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.