Learn More
HUBER KISS 202C, Wärme Umwälzthermostat
Artikelnummer. 15602727
Change view
Click to view available options
Spannung:
208/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Spannung unitSize
15602727 208/240 V 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15602727
Marke: HUBER 2003.0007.98
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wärme-Umwälzthermostate sind speziell für die Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen mit kleinen Volumina ausgelegt. Die Geräte sind mit Badgefäßen aus Edelstahl oder transparentem Polycarbonat ausgerüstet und haben serienmäßig rückseitige Pumpenanschlüsse sowie eine Edelstahl-Badabdeckung mit Einfüllöffnung.
  • Objekte können direkt im Thermostatenbad temperiert warden.
  • Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Eine Druck-Saug-Pumpe sorgt für optimale Umwälzung und Temperaturhomogenität im Thermostatenbad
  • Eine Druck-Saug-Pumpe ermöglicht mittels Pumpenadapter (Zubehör) auch die Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen
  • KISS Temperaturregler
  • Einfache Bedienung mit Menüführung
  • Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
  • Statusanzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
  • USB und RS232 Schnittstelle
  • Autostart-Funktion bei Netzausfall
  • 3 Farbvarianten erhältlich: Grau (Standard), Blau, Rot
  • Wärme-Badumwälzthermostate mit Edelstahlbädern
  • Eignet sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 l
Zertifizierung/Konformität III/FL (DIN 12876)
Pumpentyp M16x1 AG Außengewinde
Temperaturbereich 45°C bis 200°C
Typ KISS 202 C Umwälzthermostat mit Edelstahlbad
Heizleistung 1,5 - 2,1 kW
Material Rostfreier Stahl
Max. Druck 14 l/min; 0,25 bar
Modell KISS 202 C
Temperaturstabilität ± 0,05 °C
Tiefe (metrisch) 260 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 17,6 lb.
Gewicht (metrisch) 8 kg
Spannung 208/240 V
Stromstärke 10 A
Frequenz 50/60 Hz