Learn More
HUBER KISS 220B, Wärme Badthermostat
Artikelnummer. 15662717
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15662717 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15662717 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 2059.0004.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 €
    2080.00 € / 1 Stück
    Sparen 355.00 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wärme-Badumwälzthermostate mit Edelstahlbädern ermöglichen die Realisierung von internen und externen Temperieraufgaben. Objekte können direkt im Thermostatenbad temperiert werden. Zusätzlich ist das Temperieren von extern angeschlossenen Anwendungen möglich.
  • Objekte können direkt im Thermostatenbad temperiert warden.
  • Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Eine Druck-Saug-Pumpe sorgt für optimale Umwälzung und Temperaturhomogenität im Thermostatenbad
  • Eine Druck-Saug-Pumpe ermöglicht mittels Pumpenadapter (Zubehör) auch die Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen
  • KISS Temperaturregler
  • Einfache Bedienung mit Menüführung
  • Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
  • Statusanzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
  • USB und RS232 Schnittstelle
  • Autostart-Funktion bei Netzausfall
  • 3 Farbvarianten erhältlich: Grau (Standard), Blau, Rot
  • Wärme-Badumwälzthermostate mit Edelstahlbädern
  • Eignet sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie
Spezifikation
Reglertyp KISS
Kapazität (metrisch) 20 l
Zertifizierung/Konformität III/FL (DIN 12876)
Pumpentyp M16x1 AG Außengewinde
Temperaturbereich 25 bis 200 °C
Typ KISS 220 B Badethermostat mit Edelstahlbad
Heizleistung 2 kW
Material Edelstahl
Max. Druck 14 l/min; 0,25 bar
Modell KISS 220 B
Temperaturstabilität ± 0,05 °C
Tiefe (metrisch) 555 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 30 lb.
Gewicht (metrisch) 14 kg
Spannung 230 V
Stromstärke 10 A
Frequenz 50/60 Hz