Learn More
HUBER KISS E, Einhängethermostat
Artikelnummer. 15682707
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
220/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15682707 220/240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15682707 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 2035.0012.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1692.50 €
    1160.00 € / 1 Stück
    Sparen 532.50 €
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einhänge-Thermostate eignen sich zur genauen Temperierung beliebiger Badgefäße. Zum Lieferumfang gehört eine universell einsetzbare Schraubklemme, damit können die Thermostate auf unterschiedlichste Gefäße montiert werden. In Verbindung mit einem Kältebad oder Eintauchkühler sind negative Temperaturen realisierbar.
  • In Verbindung mit einem Kältebad oder Eintauchkühler sind negative Temperaturen realisierbar
  • Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Als Zubehör sind Pumpenadapter für externes Temperieren und Kühlschlangen für Kühlwasseranschluss erhältlich
  • KISS Temperaturregler
  • Einfache Bedienung mit Menüführung
  • Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
  • Statusanzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
  • USB und RS232 Schnittstelle
  • Autostart-Funktion bei Netzausfall
  • 3 Farbvarianten erhältlich: Grau (Standard), Blau, Rot
  • Eignet sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie
Spezifikation
Reglertyp KISS
Zertifizierung/Konformität III/FL (DIN 12876)
Temperaturbereich 25 bis 200 °C
Typ KISS E Einhängethermostat
Heizleistung 1,5-2,1 kW
Max. Druck 14 l/min; 0,25 bar
Modell KISS E
Tiefe (metrisch) 163 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 7 lb.
Gewicht (metrisch) 4 kg
Spannung 220/240 V
Stromstärke 10 A
Frequenz 50/60 Hz