Learn More
HUBER KISS K12, Kälte-Wärme Badthermostat
Click to view available options
Spannung:
220/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Natürliches Kältemittel
- Zusätzlich sind die Kältemaschinen mit einer automatischen Kälteleistungsanpassung ausgestattet und reduzieren dadurch Energieverbrauch und Abwärme auf das Nötigste
- Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
- Über die rückseitigen Pumpenanschlüsse können die Thermostate auch für extern angeschlossene Applikationen eingesetzt werden
- KISS Temperaturregler
- Einfache Bedienung mit Menüführung
- Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
- Statusanzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
- USB und RS232 Schnittstelle
- Autostart-Funktion bei Netzausfall
- 3 Farbvarianten erhältlich: Grau (Standard), Blau, Rot
- Eignet sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie
Spezifikation
Spezifikation
| Umgebungstemperatur | 20°C bis 200°C |
| Reglertyp | KISS |
| Kapazität (metrisch) | 12 l |
| Kühlleistung | 20°C (0,25 kW) |
| Display | OLED |
| Heizleistung | 1,8-2,1 kW |
| Max. Druck | 14 l/min; 0,25 bar |
| Modell | KISS K12 |
| Pumpenkapazität | M16x1 AG Stecker |
| Sicherheitsglas | 3/FL (DIN 12876) |
| Mehr anzeigen |