Learn More
HUBER KISS K6, Kälte-Wärme Badthermostat
Artikelnummer. 15622707
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
208/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15622707 208/240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15622707 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 2008.0043.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5425.63 €
    4020.00 € / 1 Stück
    Sparen 1405.63 €
    25% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kälte-Badthermostate mit isolierten Kältebädern sind eine kostengünstige Lösung zur Objekttemperierung direkt im Thermostatenbad. Die Geräte sind damit für eine Vielzahl typischer Heiz- und Kühlaufgaben geeignet, wie z.B. Probentemperierung, Materialprüfung, Qualitätskontrolle, Analytik, usw.
  • Natürliches Kältemittel
  • Zusätzlich sind die Kältemaschinen mit einer automatischen Kälteleistungsanpassung ausgestattet und reduzieren dadurch Energieverbrauch und Abwärme auf das Nötigste
  • Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Über die rückseitigen Pumpenanschlüsse können die Thermostate auch für extern angeschlossene Applikationen eingesetzt werden
  • KISS Temperaturregler
  • Einfache Bedienung mit Menüführung
  • Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
  • Statusanzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
  • USB und RS232 Schnittstelle
  • Autostart-Funktion bei Netzausfall
  • 3 Farbvarianten erhältlich: Grau (Standard), Blau, Rot
  • Eignet sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie
Spezifikation
Reglertyp KISS
Kapazität (metrisch) 4,5 l
Kühlleistung 20°C bis -20°C
Display OLED
Heizleistung 1.6 - 2.1 kW
Max. Druck 14 l/min; 0,25 bar
Modell KISS K6
Pumpenkapazität M16x1 AG Stecker
Sicherheitsglas 3/FL (DIN 12876)
Spannung 208/240 V
Frequenz 50/60 Hz