Learn More
Kjeldahl-Natriumhydroxid/Natriumthiosulfat-Lösung, technisch, für den automatischen Kjel-Foss-Stickstoffanalysator, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| MDL-Nummer | 60749 |
| Menge | 5 L |
| Verpackung | Kunststoffbehälter |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Kjeldhal Sodium hydroxide/sodium thiosulfate solution
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.