Learn More
Kjeldahl-Natriumsulfat-Katalysator-Tabletten, technisch, Enthält 1 g Na2SO4, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10335950 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
1000 Tabletten, Pulverbehälter aus Kunststoff
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10335950
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical K/0160/81
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
1000 Tabletten, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Schmelzpunkt 880°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 1100°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
MDL-Nummer 3504
Menge 1000 Tablets
Formelmasse 142.04g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato