Learn More
Kjeldahl-Natriumsulfat-Katalysator-Tabletten, technisch, Enthält 1 g Na2SO4, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10335950 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
:
1000 Tabletten, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer.
10335950 1000 Tabletten, Pulverbehälter aus Kunststoff
1 options
Artikelnummer. 10335950
Marke: Fisher Chemical K/0160/81
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
1000 Tabletten, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 880°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 1100°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
MDL-Nummer 3504
Menge 1000 Tablets
Formelmasse 142.04g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff