Learn More
Edmund Buhler Kombischüttler KL 2, inkl. Aufsatzgestell und 3 Spannleisten
Description
- Schüttler und Zubehörplattform mit 3 Klemmrollen und rutschfester Matte
- Mini-Schüttler, der zwischen orbitalen und reziproken Bewegungen umgeschaltet werden kann
- Max. Geschwindigkeit bei Reziprok-Bewegung: 30 bis 420 U/min
- Plattform: 300 x 300 mm mit Befestigungssystem mit 3 Klemmrollen
- Enthält Kolbenbefestigungssystem mit 3 Klemmrollen
- Vielseitig, für die medizinische Diagnostik, Hämatologie, Zellkultivierung oder -analyse
Specifications
Specifications
| Drehzahlbereich | 30 bis 420 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 115/230 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 115/230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 50 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 455 mm |
| Breite (metrisch) | 355 mm |
| Versandgewicht (metrisch) | 13,5 kg |
| Modell | KL 2 |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 85% |
| Show More |