missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ KL 465
Beschreibung
KL 465 is a MAGE-A3 Degrader (PROTAC™) (DC50 = 2 μM; Dmax = 60%). MAGE-A3 degradation with KL 465 decreases cancer cell viability and is VHL dependent. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S,4R)-N-(2-(2-(2-(2-((4-(Furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl)methyl)-4-(1H-indazol-4-yl)phenoxy)ethoxy)ethoxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-4-hydroxy-1-((S)-3-methyl-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)butanoyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 3057446-82-6 |
| Menge | 5 mg |
| Ziel | Active Degraders |
| Summenformel | C56H60N8O9S |
| Reinheit | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?