Learn More
Krüss Optronic™ Schwanenhals Lichtleiter KL5130, 1 armig, für Kaltlichtquelle
Artikelnummer. 10118181
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10118181
Marke: Krüss Optronic™ KL5130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lichtstark, kompakt, für alle Mikroskope verwendbar.
KL5110 nicht regelbar, 8 V / 20 W, 110 - 240 VAC
KL5120 durch Irisblende regelbar, ohne Farbveränderung, eingebauter Adapter für Spektroskopskalenbeleuchtung, 8 V / 20 W, 110 - 240 VAC
KL5125 regelbar, 15 V / 150 W, 110 - 240 VAC
Lieferung ohne Lichtleiter.
Typ: KL5130 Lichtleiter 1-armig, 500mm
Spezifikation
Typ Hohllichtleiter aus Glasfaser
Modell Gehäuse KL5130
Menge Je 1