Learn More
Invitrogen™ KLB Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284651
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284651 100 μg 100 Mikrogramm
30283403 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30284651
Marke: Invitrogen™ MA558451
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term RG7992.
KLB is a single-pass type III membrane protein. It contributes to the transcriptional repression of cholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7A1), the rate-limiting enzyme in bile acid synthesis. KLB is probably inactive as a glycosidase. It increases the ability of FGFR1 and FGFR4 to bind FGF21.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen KLB Humanized Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1