Learn More
Pacific Handy Cutter Kleen™ antimikrobieller Einweg-Folienschneider
Artikelnummer. 17708977
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17708977 Grün 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17708977 Lieferant Pacific Handy Cutter Lieferanten-Nr. DFC364X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.19 €
    297.07 € / 50 Stück
    Sparen 50.12 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der KLEEN™ DFC364X ist aus einem einzigartigen antimikrobiellen Material gefertigt, das das Wachstum von Bakterien auf dem Produkt hemmt. Dieser Einweg-Folienschneider verfügt über eine versenkte Klinge, die ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet
  • Im Gegensatz zu den meisten Allzweckmessern und -schneidern mit freiliegenden Klingen wird die Klinge im KLEEN™ DFC364X wieder in den Kopf des Schneiders zurückgeführt, was dem Benutzer umfassenden Schutz bietet.
  • Für zusätzliche Sicherheit verfügt dieses praktische Werkzeug über einen Bandzerteiler aus Metall und ohne Klinge, mit dem Anwender sogar ohne Zuhilfenahme einer Klinge Kartons öffnen können. Dadurch wird zudem verhindert, dass der Kartoninhalt beschädigt wird.
  • Dieser vielseitige Sicherheitsschneider schneidet mühelos Stretch-/Schrumpfverpackung, Kunststoffband, Beutel, Verpackungsband und mehr.
  • Es verfügt außerdem über eine Öse für ein Trageband, an die zwecks besserer Aufbewahrung ein PHC-Trageband befestigt werden kann.
Spezifikation
Produkttyp Kleen Messer
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Farbe Grün